Quarz, grobe Wolle 9-30 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
393610100 393611000
ACRO393610100EA 33 EUR
ACRO393610100 ACRO393611000
Quarz, grobe Wolle 9-30 µm
Quarz
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217788
CAS-Nummer: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Coarse fibers