(±)-γ-Hexalacton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (±)-4-Hydroxyhexansäurelacton, (±)-Hexan-4-olid, (±)-Hexansäure-γ-lacton, (±)-Capronsäure-γ-lacton, (±)-γ-Caprolacton
394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 20.3 EUR
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Hexalacton 98%
(±)-γ-Hexalacton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,023 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005401
CAS-Nummer: 695-06-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %