N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
449260010
449260050
ACRO449260010EA
80.7
EUR
ACRO449260010
ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formel:
C₁₁H₁₇NO₄ Molecular Weight: 227,26 g/mol Schmelzpunkt: 110…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861787 CAS-Nummer: 84348-38-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 115 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3) |