Methylhexanoat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylcaproat, Capronsäuremethylester, Hexansäuremethylester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 32.8 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Methylhexanoat 99% analytischer Standard für GC
Methylhexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,884 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009510
CAS-Nummer: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %