Natriummethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methansulfonsäure Natriumsalz
442110050
442111000
442115000
ACRO442110050EA
35.6
EUR
ACRO442110050
ACRO442111000
ACRO442115000
Natriummethansulfonat 99%
Natriummethansulfonat
Formel:
CH₃NaO₃S Molecular Weight: 118,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064389 CAS-Nummer: 2386-57-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Free acid | ≤1 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...