4-Methyl-N-(4-methylphenyl)anilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p,p'-Ditolylamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
442590050 442590250
ACRO442590050EA 73.4 EUR
ACRO442590050 ACRO442590250
4-Methyl-N-(4-methylphenyl)anilin 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formel: C₁₄H₁₅N
Molecular Weight: 197.2756 g/mol
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059317
CAS-Nummer: 620-93-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %