1-Butylimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Butyl-1H-imidazol, N-Butylimidazol, 1-Butyl-1H-imidazol
442770250 442771000
ACRO442770250EA 55.2 EUR
ACRO442770250 ACRO442771000
1-Butylimidazol 98%
1-Butylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,19 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,945 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042753
CAS-Nummer: 4316-42-1
UN: 2690
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %