4-Brom-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050
443400250
ACRO443400050EA
65
EUR
ACRO443400050
ACRO443400250
4-Brom-o-toluylsäure 97%
4-Brom-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040905 CAS-Nummer: 68837-59-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 185 °C |
HPLC | ≥96.0 % |