Rifampicin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy- 2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl- 1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca- [1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan- 1,11(2H)-dion-21-acetat
, Rifampin
ACRO455620250EA
225
EUR
ACRO455620250
ACRO455620050
ACRO455620010
Rifampicin 95%
Rifampicin
Formel:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Molecular Weight: 822,95 g/mol Schmelzpunkt: 183 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151389 CAS-Nummer: 13292-46-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light orange to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum) |
HPLC | ≥94 % |