4-Acetamidobenzolsulfonylazid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
443800050 443800250
ACRO443800050EA 31.2 EUR
ACRO443800050 ACRO443800250
4-Acetamidobenzolsulfonylazid 97%
4-Acetamidobenzolsulfonylazid
Formel: C₈H₈N₄O₃S
Molecular Weight: 240,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029626
CAS-Nummer: 2158-14-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %