Doxycyclinhyclat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Doxycycline Hydrochloride Hemiethanolate Hemihydrate
446060050 446060250 446061000
ACRO446060050EA 37.3 EUR
ACRO446060050 ACRO446060250 ACRO446061000
Doxycyclinhyclat 97%
Doxycycline hyclate
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
Molecular Weight: 512,94 g/mol (503,94 anhy)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07357237
CAS-Nummer: 24390-14-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 1.4 to 2.8 %
HPLC ≥96.0 %