Aceton, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
447450010 447450250
ACRO447450010EA 30.7 EUR
ACRO447450010 ACRO447450250
Aceton, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.3 %
Appearance of solution Clear colorless
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test