tert-Butylmethylether ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
447470010
447470025
ACRO447470010EA
46.5
EUR
ACRO447470010
ACRO447470025
tert-Butylmethylether ACS
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 54…56 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –110 °C Dichte: 0.7404 g/cm³ Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 UN: 2398 ADR: 3 II Merck Index: 13,06059 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤1 ppm |