Kaliumcarbonat, wasserfrei 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pottasche
447620010 447620050 447620250
ACRO447620010EA 39.4 EUR
ACRO447620010 ACRO447620050 ACRO447620250
Kaliumcarbonat, wasserfrei 98%, reinst
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %