O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
448930100 448930500
ACRO448930100EA 52.3 EUR
ACRO448930100 ACRO448930500
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formel: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Molecular Weight: 413,69 g/mol
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12031645
CAS-Nummer: 330645-87-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %