2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
449980010 449980050
ACRO449980010EA 179 EUR
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,5664 g/mol
Siedepunkt: 373 °C (760 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189742
CAS-Nummer: 945717-09-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %