Quarz, feine Wolle 4 µm
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silicium(IV)oxid, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
451040100
451040500
ACRO451040100EA
46.7
EUR
ACRO451040100
ACRO451040500
Quarz, feine Wolle 4 µm
Quarz
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00217788 CAS-Nummer: 14808-60-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Fibers |