Zinn(IV)oxid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Zinndioxid
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 270 EUR
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Zinn(IV)oxid 99%, rein
Zinn(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molecular Weight: 150.71 g/mol
Schmelzpunkt: 1624.85
Dichte: 6.95 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5
Merck Index: 14,08778
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)