(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
452920050
452920010
ACRO452920050EA
218
EUR
ACRO452920050
ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formel:
C₁₉H₁₅N₂P Molecular Weight: 302,32 g/mol Schmelzpunkt: 160…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038528 CAS-Nummer: 73789-56-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow-orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |