2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Orsellinic acid hydrate
453290010
453290050
ACRO453290010EA
82.5
EUR
ACRO453290010
ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Formel:
C₈H₈O₄·xH₂O Molecular Weight: 168.15 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 152…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210536 CAS-Nummer: 480-64-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥97.5 % |