Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
454531000 454535000
ACRO454531000EA 183 EUR
ACRO454531000 ACRO454535000
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formel: C₃₀H₃₀N₁₀
Molecular Weight: 530,64 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265124
CAS-Nummer: 510758-28-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)