4-Nitrophenylphosphat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrophenyldihydrogenphosphat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester, p-Nitrophenylphosphat, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester
455010100
455010500
ACRO455010100EA
112
EUR
ACRO455010100
ACRO455010500
4-Nitrophenylphosphat 97%
4-Nitrophenylphosphat
Formel:
C₆H₆NO₆P Molecular Weight: 219.09 g/mol Siedepunkt: 458 °C Schmelzpunkt: 153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
330-13-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |