Chloroquine diphosphate salt 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
455240250
455241000
455245000
ACRO455240250EA
49.7
EUR
ACRO455240250
ACRO455241000
ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Chloroquine diphosphate salt
Formel:
C₁₈H₂₆ClN₃ Molecular Weight: 515.86 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069852 CAS-Nummer: 50-63-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (105°C, 16 h) |
HPLC | ≥97.5 % |