Imipenem monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010 455322500
ACRO455320010EA 618 EUR
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Molecular Weight: 317.36 g/mol
Schmelzpunkt: 193…198 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09753321
CAS-Nummer: 74431-23-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %