Carbenicillin Dinatriumsalz 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
455360010 455360050
ACRO455360010EA 122 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicillin Dinatriumsalz 90%
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Siedepunkt: 738 °C
Schmelzpunkt: >200 °C
Flammpunkt: 400 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %