Aztreonam
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulpho-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropionic Acid, 2-((((Z)-1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic acid
455410010
455410050
ACRO455410010EA
0
EUR
ACRO455410010
ACRO455410050
Aztreonam
Aztreonam
Formel:
C₁₃H₁₇N₅O₈S₂ Molecular Weight: 435,43 g/mol Schmelzpunkt: 227 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072145 CAS-Nummer: 78110-38-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥90 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |