Fluconazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010 455480050 455480250
ACRO455480010EA 99.3 EUR
ACRO455480010 ACRO455480050 ACRO455480250
Fluconazol 98%
Fluconazole
Formel: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Molecular Weight: 306,28 g/mol
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274549
CAS-Nummer: 86386-73-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %