Nystatin 85+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Fungicidin, Mycostatin
455500010 455500050 455500250
ACRO455500010EA 29.4 EUR
ACRO455500010 ACRO455500050 ACRO455500250
Nystatin 85+%
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molecular Weight: 926.09 g/mol
Schmelzpunkt: >160 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD25541651
CAS-Nummer: 1400-61-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥85.0 %
UV at 305 nm A: ≥0.60
Activity ≥4400 IU/mg (dried substance)