2-Brom-1-(3-pyridinyl)ethanonhydrobromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
455520050 455520250
ACRO455520050EA 40.8 EUR
ACRO455520050 ACRO455520250
2-Brom-1-(3-pyridinyl)ethanonhydrobromid 98%
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 280.95 g/mol
Schmelzpunkt: 192…196 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052182
CAS-Nummer: 17694-68-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 197 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %