6-(Hydroxymethyl)indol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (1H-Indol-6-yl)methanol
455540010 455542500
ACRO455540010EA 248 EUR
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indol 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.1739 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179595
CAS-Nummer: 1075-26-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %