4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 36.6 EUR
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%
4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₂₁N
Molecular Weight: 155.28 g/mol
Siedepunkt: 202
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013763
CAS-Nummer: 5400-88-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)