4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
455730050 455730250
ACRO455730050EA 40.7 EUR
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Schmelzpunkt: 164…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053304
CAS-Nummer: 2444-19-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %