2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
457350010 457350050
ACRO457350010EA 187 EUR
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.13 g/mol
Schmelzpunkt: 229…231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06011090
CAS-Nummer: 2510-37-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %