Prilocaine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010
456220050
ACRO456220010EA
82.6
EUR
ACRO456220010
ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O Molecular Weight: 220,31 g/mol Schmelzpunkt: 36…38,7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048681 CAS-Nummer: 721-50-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 39 °C |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |