1-(2-Chlor-4-pyridinyl)-3-phenylharnstoff 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
456290010 456290050 456290250
ACRO456290010EA 27.8 EUR
ACRO456290010 ACRO456290050 ACRO456290250
1-(2-Chlor-4-pyridinyl)-3-phenylharnstoff 98%
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Formel: C₁₂H₁₀ClN₃O
Schmelzpunkt: 165…170 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059898
CAS-Nummer: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %