Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 134 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere) 98%
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Molecular Weight: 416,3 g/mol
Dichte: 1,12 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055328
CAS-Nummer: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)