Salbutamol sulphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
456460010 456460050
ACRO456460010EA 82.5 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Formel: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Molecular Weight: 576.702 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055200
CAS-Nummer: 51022-70-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %