2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Furfuryl isocyanate
456490010
456490050
ACRO456490010EA
58.7
EUR
ACRO456490010
ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Schmelzpunkt: 157…158 °C Dichte: 1,148 g/cm³ Flammpunkt: 54,5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03180268 CAS-Nummer: 71189-15-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |