Copper(II) pyrithione
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010 457210050
ACRO457210010EA 87.3 EUR
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formel: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
Molecular Weight: 315,85 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02660770
CAS-Nummer: 14915-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %