2-Chlorthiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 32 EUR
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorthiazol 97%
2-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
Siedepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,378 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210701
CAS-Nummer: 3034-52-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %