Trimethylsilanol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

458570050 458570250 458571000
ACRO458570050EA 46.5 EUR
ACRO458570050 ACRO458570250 ACRO458571000
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formel: C₃H₁₀OSi
Molecular Weight: 90,20 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,814 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02751657
CAS-Nummer: 1066-40-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR