5-Brom-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
456740050
456740250
ACRO456740050EA
78.9
EUR
ACRO456740050
ACRO456740250
5-Brom-1H-indazol 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Schmelzpunkt: 123…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00839493 CAS-Nummer: 53857-57-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 132 °C |
Water | ≤1.5 % |
GC | ≥96.0 % |