(3R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
456780010
456780050
ACRO456780010EA
48.1
EUR
ACRO456780010
ACRO456780050
(3R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 137,6100 g/mol Schmelzpunkt: 126…128,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18382515 CAS-Nummer: 953780-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
Specific optical rotation | +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O |