Essigsäure ≥80% (v/v)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
456860050 456860250
ACRO456860050EA 50.4 EUR
ACRO456860050 ACRO456860250
Essigsäure ≥80% (v/v)
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Flammpunkt: >60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Density 1.067 to 1.071 kg/l
Titration with NaOH 79.0 to 81.0 % v/v