Gemcitabine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
456890010 456890050
ACRO456890010EA 98.2 EUR
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Formel: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Schmelzpunkt: 292 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00869720
CAS-Nummer: 95058-81-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %