1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
456900010
456900050
456902500
ACRO456900010EA
175
EUR
ACRO456900010
ACRO456900050
ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formel:
C₁₀H₁₀F₃IO Molecular Weight: 330.09 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10567056 CAS-Nummer: 887144-97-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 79 °C |
HPLC | ≥94 % |