Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt
457090050 457090250
ACRO457090050EA 43.7 EUR
ACRO457090050 ACRO457090250
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Azomethine H monosodium salt monohydrate
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149588
CAS-Nummer: 304655-82-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with NaOH ≥94 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %