Decyldecanoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 37.5 EUR
ACRO457110250 ACRO457115000
Decyldecanoat 98%
Decyldecanoat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Molecular Weight: 312.5304 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (2 mmHg)
Dichte: 0.859 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059280
CAS-Nummer: 1654-86-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %