5-Methylcapronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Methylhexansäure
457410050
457410250
457411000
ACRO457410050EA
29.4
EUR
ACRO457410050
ACRO457410250
ACRO457411000
5-Methylcapronsäure 98%
5-Methylcapronsäure
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 121 °C (30 mmHg) Dichte: 0,905 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036494 CAS-Nummer: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |