2,3-Diaminobenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
457490010
457490050
ACRO457490010EA
46.4
EUR
ACRO457490010
ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoesäure 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 232…234,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137818 CAS-Nummer: 603-81-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to dark brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |